Learn More
Abnova™ Human HHIP Partial ORF (NP_071920, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129646
Abnova™ Human HHIP Partial ORF (NP_071920, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129646
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129646
Marke: Abnova™ H00064399Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein similar to the mouse hedgehog-interacting protein, a regulatory component of the hedgehog signalling pathway. Members of the hedgehog family are evolutionarily conserved proteins which are involved in many fundamental processes in embryonic development, including anteroposterior patterns of limbs and regulation of left-right asymmetry. [provided by RefSeq]
Sequence: GDAKFGERNEGSGARRRRCLNGNPPKRLKRRDRRMMSQLELLSGGEMLCGGFYPRLSCCLRSDSPGLGRLENKIFSVTNNTECGKLLEEIKCALCSPHSQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071920
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64399
Molekulargewicht 36.74kDa
Name HHIP (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen GDAKFGERNEGSGARRRRCLNGNPPKRLKRRDRRMMSQLELLSGGEMLCGGFYPRLSCCLRSDSPGLGRLENKIFSVTNNTECGKLLEEIKCALCSPHSQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ20992/FLJ90230/HIP/STQTL12
Gebräuchliche Bezeichnung HHIP
Gensymbol HHIP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human HHIP Partial ORF (NP_071920, 21 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >