Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes HEXA
Artikelnummer. p-7219431
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17174999
Marke: Invitrogen™ EH241RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human HEXA quantitates human HEXA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HEXA.
Dieses Gen kodiert die alpha-Untereinheit des lysosomalen Enzyms Beta-hexosaminidase, das zusammen mit dem Kofaktor-GM2-Aktivatorprotein den Abbau des Gangliosids GM2 und anderer Moleküle, die terminale N-Acetylhexosamine enthalten, katalysiert. Beta-Hexosaminidase besteht aus zwei Untereinheiten, Alpha und Beta, die durch separate Gene kodiert werden. Sowohl die Beta-Hexosaminidase-Alpha als auch die Beta-Untereinheit sind Mitglieder der Glykosylhydrolasenfamilie 20. Mutationen in den Genen der Alpha- oder Beta-Untereinheit führen zu einer Anhäufung von GM2-Gangliosid in Neuronen und neurodegenerativen Erkrankungen, die als GM2-Gangliosidosen bezeichnet werden. Genmutationen der Alpha-Untereinheit führen zur Tay-Sachs-Erkrankung (GM2-Gangliosidose Typ I).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Beta-hexosaminidase subunit alpha; beta-N-acetylhexosaminidase subunit alpha; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidase A; hexosaminidase A (alpha polypeptide); hexosaminidase subunit A; hexosaminidase subunit alpha; Hexose aminidase A (alpha polypeptide); MGC99608; N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit alpha; TSD
Assay-Bereich 0,082 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,082 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P06865.
Gensymbol HEXA
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel HEXA
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min