Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes HEXA
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human HEXA quantitates human HEXA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HEXA.
Dieses Gen kodiert die alpha-Untereinheit des lysosomalen Enzyms Beta-hexosaminidase, das zusammen mit dem Kofaktor-GM2-Aktivatorprotein den Abbau des Gangliosids GM2 und anderer Moleküle, die terminale N-Acetylhexosamine enthalten, katalysiert. Beta-Hexosaminidase besteht aus zwei Untereinheiten, Alpha und Beta, die durch separate Gene kodiert werden. Sowohl die Beta-Hexosaminidase-Alpha als auch die Beta-Untereinheit sind Mitglieder der Glykosylhydrolasenfamilie 20. Mutationen in den Genen der Alpha- oder Beta-Untereinheit führen zu einer Anhäufung von GM2-Gangliosid in Neuronen und neurodegenerativen Erkrankungen, die als GM2-Gangliosidosen bezeichnet werden. Genmutationen der Alpha-Untereinheit führen zur Tay-Sachs-Erkrankung (GM2-Gangliosidose Typ I).
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta-hexosaminidase subunit alpha; beta-N-acetylhexosaminidase subunit alpha; EC 3.2.1; EC 3.2.1.52; Hex-1; HEXA; hexosaminidase A; hexosaminidase A (alpha polypeptide); hexosaminidase subunit A; hexosaminidase subunit alpha; Hexose aminidase A (alpha polypeptide); MGC99608; N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit alpha; TSD |
| Assay-Bereich | 0,082 bis 20 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,082 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P06865. |
| Gensymbol | HEXA |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |