Learn More
R&D Systems™ Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit quantifies human Hepcidin Antimicrobial Peptide in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Empfindlichkeit: | 3.81pg/mL |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Probentyp | Serum, Urin |
| Menge | 1 Kit |