Learn More
Abnova™ Human HBXAP Partial ORF (NP_057662.3, 1343 a.a. - 1441 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00051773-Q01.10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16157316
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
HBXAP is involved in transcription repression, transcription coactivation when associated with hepatitis B virus X protein (HBX), and chromatin remodeling and spacing when associated with SNF2H (MIM 603375).[supplied by OMIM]
Sequence: IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
Spezifikation
Spezifikation
NP_057662.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
RUO
RSF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51773
HBXAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HBXAP/RSF-1/XAP8/p325
RSF1
Recombinant
wheat germ expression system
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human HBXAP Partial ORF (NP_057662.3, 1343 a.a. - 1441 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 10μg