Learn More
Abnova™ Human GTF2H3 Partial ORF (NP_001507, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135901
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MVSDEDELNLLVIVVDANPIWWGKQALKESQFTLSKCIDAVMVLGNSHLFMNRSNKLAVIASHIQESRFLYPGKNGRLGDFFGDPGNPPEFNPSGSKDGKYELLTSANEV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001507
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2967
Molekulargewicht 37.84kDa
Name GTF2H3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen MVSDEDELNLLVIVVDANPIWWGKQALKESQFTLSKCIDAVMVLGNSHLFMNRSNKLAVIASHIQESRFLYPGKNGRLGDFFGDPGNPPEFNPSGSKDGKYELLTSANEV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BTF2/TFB4/TFIIH
Gebräuchliche Bezeichnung GTF2H3
Gensymbol GTF2H3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GTF2H3 Partial ORF (NP_001507, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >