Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes sIL-2R
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
- HRP-konjugierter monoklonaler Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
- Hu-IL-2R-Standard, gefriergetrocknet, 40 ng/ml nach Rekonstitution
- Proben-Verdünnungsmedium
- Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
- Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
- Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- Blue-Dye
- Green-Dye
- Klebefolien
The Human GRO alpha (CXCL1) (Hu GROα) ELISA quantitates Hu GROα in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GROα.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01589 |
| Assay-Bereich | 0.31 bis 20.0 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,27 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 2919 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke