Learn More
Abnova™ Human GRK7 Partial ORF (NP_631948.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131817
Abnova™ Human GRK7 Partial ORF (NP_631948.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131817
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131817
Marke: Abnova™ H00131890Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. It is specifically expressed in the retina and the encoded protein has been shown to phosphorylate cone opsins and initiate their deactivation. [provided by RefSeq]
Sequence: MVDMGALDNLIANTAYLQARKPSDCDSKELQRRRRSLALPGLQGCAELRQKLSLNFHSLCEQQPIGRRLFRDFLATVPTFRKAATFLEDVQNWELAEEGP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_631948.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 131890
Molekulargewicht 36.63kDa
Name GRK7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 μg
Immunogen MVDMGALDNLIANTAYLQARKPSDCDSKELQRRRRSLALPGLQGCAELRQKLSLNFHSLCEQQPIGRRLFRDFLATVPTFRKAATFLEDVQNWELAEEGP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias GPRK7
Gebräuchliche Bezeichnung GRK7
Gensymbol GRK7
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GRK7 Partial ORF (NP_631948.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >