Learn More
Abnova™ Human GRK7 Full-length ORF (AAI52978.1, 1 a.a. - 553 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI52978.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 131890
Molekulargewicht 87.78kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16127953
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00131890-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16117953
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00131890-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. It is specifically expressed in the retina and the encoded protein has been shown to phosphorylate cone opsins and initiate their deactivation. [provided by RefSeq]
Sequence: MVDMGALDNLIANTAYLQARKPSDCDSKELQRRRRSLALPGLQGCAELRQKLSLNFHSLCEQQPIGRRLFRDFLATVPTFRKAATFLEDVQNWELAEEGPTKDSALQGLVATCASAPAPGNPQPFLSQAVATKCQAATTEEERVAAVTLAKAEAMAFLQEQPFKDFVTSAFYDKFLQWKLFEMQPVSDKYFTEFRVLGKGGFGEVCAVQVKNTGKMYACKKLDKKRLKKKGGEKMALLEKEILEKVSSPFIVSLAYAFESKTHLCLVMSLMNGGDLKFHIYNVGTRGLDMSRVIFYSAQIACGMLHLHELGIVYRDMKPENVLLDDLGNCRLSDLGLAVEMKGGKPITQRAGTNGYMAPEILMEKVSYSYPVDWFAMGCSIYEMVAGRTPFKDYKEKVSKEDLKQRTLQDEVKFQHDNFTEEAKDICRLFLAKKPEQRLGSREKSDDPRKHHFFKTINFPRLEAGLIEPPFVPDPSVVYAKDIAEIDDFSEVRGVEFDDKDKQFFKNFATGAVPIAWQEEIIETGLFEELNDPNRPTGCEEGNSSKSGVCLLL
Spezifikation
Spezifikation
AAI52978.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
87.78kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVDMGALDNLIANTAYLQARKPSDCDSKELQRRRRSLALPGLQGCAELRQKLSLNFHSLCEQQPIGRRLFRDFLATVPTFRKAATFLEDVQNWELAEEGPTKDSALQGLVATCASAPAPGNPQPFLSQAVATKCQAATTEEERVAAVTLAKAEAMAFLQEQPFKDFVTSAFYDKFLQWKLFEMQPVSDKYFTEFRVLGKGGFGEVCAVQVKNTGKMYACKKLDKKRLKKKGGEKMALLEKEILEKVSSPFIVSLAYAFESKTHLCLVMSLMNGGDLKFHIYNVGTRGLDMSRVIFYSAQIACGMLHLHELGIVYRDMKPENVLLDDLGNCRLSDLGLAVEMKGGKPITQRAGTNGYMAPEILMEKVSYSYPVDWFAMGCSIYEMVAGRTPFKDYKEKVSKEDLKQRTLQDEVKFQHDNFTEEAKDICRLFLAKKPEQRLGSREKSDDPRKHHFFKTINFPRLEAGLIEPPFVPDPSVVYAKDIAEIDDFSEVRGVEFDDKDKQFFKNFATGAVPIAWQEEIIETGLFEELNDPNRPTGCEEGNSSKSGVCLLL
RUO
GRK7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
131890
GRK7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPRK7
GRK7
Recombinant
wheat germ expression system