Learn More
Abnova™ Human GRK5 Partial ORF (AAH64506, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH64506
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2869
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002869-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118864
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002869-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating their deactivation. It has also been shown to play a role in regulating the motility of polymorphonuclear leukocytes (PMNs). [provided by RefSeq]
Sequence: RDYCSLCDKQPIGRLLFRQFCETRPGLECYIQFLDSVAEYEVTPDEKLGEKGKEIMTKYLTPKSPVFIAQVGQDLVSQTEEKLLQKPCKELFSACAQSVH
Spezifikation
Spezifikation
AAH64506
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPRK5
GRK5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2869
GRK5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RDYCSLCDKQPIGRLLFRQFCETRPGLECYIQFLDSVAEYEVTPDEKLGEKGKEIMTKYLTPKSPVFIAQVGQDLVSQTEEKLLQKPCKELFSACAQSVH
RUO
GRK5