Learn More
Abnova™ Human GRK5 Partial ORF (AAH64506, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128864
Abnova™ Human GRK5 Partial ORF (AAH64506, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128864
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128864
Marke: Abnova™ H00002869Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating their deactivation. It has also been shown to play a role in regulating the motility of polymorphonuclear leukocytes (PMNs). [provided by RefSeq]
Sequence: RDYCSLCDKQPIGRLLFRQFCETRPGLECYIQFLDSVAEYEVTPDEKLGEKGKEIMTKYLTPKSPVFIAQVGQDLVSQTEEKLLQKPCKELFSACAQSVH
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH64506
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2869
Molekulargewicht 36.63kDa
Name GRK5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen RDYCSLCDKQPIGRLLFRQFCETRPGLECYIQFLDSVAEYEVTPDEKLGEKGKEIMTKYLTPKSPVFIAQVGQDLVSQTEEKLLQKPCKELFSACAQSVH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias GPRK5
Gebräuchliche Bezeichnung GRK5
Gensymbol GRK5
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GRK5 Partial ORF (AAH64506, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >