Learn More
Abnova™ Human GRIPAP1 Partial ORF (NP_064522.3, 742 a.a. - 841 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064522.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 56850
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056850-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128826
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056850-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
GRASP1 is a neuron-specific guanine nucleotide exchange factor for the Ras family of small G proteins (RasGEF) and is associated with the GRIP/AMPA receptor complex in brain (Ye et al., 2000 [PubMed 10896157]).[supplied by OMIM]
Sequence: DLCRKSAIIETYVMDSRIDVSVAAGHTDRSGLGSVLRDLVKPGDENLREMNKKLQNMLEEQLTKNMHLHKDMEVLSQEIVRLSKECVGPPDPDLEPGETS
Spezifikation
Spezifikation
NP_064522.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434P0630/GRASP-1/KIAA1167/MGC126593/MGC126595
GRIPAP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56850
GRIPAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DLCRKSAIIETYVMDSRIDVSVAAGHTDRSGLGSVLRDLVKPGDENLREMNKKLQNMLEEQLTKNMHLHKDMEVLSQEIVRLSKECVGPPDPDLEPGETS
RUO
GRIPAP1