Learn More
Invitrogen™ Humanes GRIK5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15388710
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15388710 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15388710 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0568
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Grik5 synthetisches Peptid, PEP-0568, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Grik5 überein. PEP-0568 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20451 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2901
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q16478
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes GRIK5
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GRIK5
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS