Learn More
Invitrogen™ Humanes GRIK4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15308720
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15308720 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15308720 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Grik4 synthetisches Peptid, PEP-0570, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Grik4 überein. PEP-0570 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20453 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2900
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q16099
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes GRIK4
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GRIK4
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS