Learn More
Invitrogen™ Grik3, human, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15368710
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15368710 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15368710 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0567
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Grik3 synthetisches Peptid, PEP-0567, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Grik3 überein. PEP-0567 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20450 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2899
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q13003
Gebräuchliche Bezeichnung Grik3, human
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GRIK3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS