Learn More
Invitrogen™ Grik1, human, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15338710
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15338710 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15338710 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0565
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Grik1 synthetisches Peptid, PEP-0565, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Grik-1 überein. PEP-0565 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20448 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2897
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer P39086
Gebräuchliche Bezeichnung Grik1, human
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GRIK1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS