Learn More
Invitrogen™ Grik1, human, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15328710
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15328710 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15328710 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0564
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
Grik1 synthetisches Peptid, PEP-0564, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Grik1 überein. PEP-0564 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20447 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2897
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer P39086
Gebräuchliche Bezeichnung Grik1, human
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GRIK1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS