Beschreibung
- Erkennt Human Granzym B
- Granzym B (GZMB, CG1, CSPB, CTLA1, GRB) gehört zur Granzym-Unterfamilie
- Enzym, das für die Zielzelllyse in zellvermittelten Immunreaktionen erforderlich ist
- Die zytotoxische Lymphozyten-Protease GZMB kann Apoptose durch direkte Verarbeitung und Aktivierung von Mitgliedern der Caspase-Familie fördern
- Dient als Prozessprotease von Zytokinen (Interleukin, IL-18, IL-1a) und extrazellulären Matrixproteinen (Fibronektin) und Proteoglykanen
- Plasma Granzym B ist bei Patienten mit AD und Psoriasis signifikant höher konzentriert
- Granzym B kann bei der Induktion von intra-kutanem Juckreiz und Dermatitis bei AD eine Rolle spielen
Prozess:
- Antikörper spezifisch für Granzym B, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
- Granzym B-Protein in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Granzym B spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Granzym B-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC030195 |
| Assay-Bereich | 15,6 bis 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2,6 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 3002 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human Granzyme B ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine