missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Granzyme B DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
The Human Granzyme B DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Granzyme B.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 39.10 to 2500 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | 96-Well Streifenplatte |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3002 |
| Gensymbol | GZMB |
| Kitinhalt | Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur