missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human GPX1 ELISA Kit

Artikelnummer. 30245372
Change view
Click to view available options
:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30245372 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30245372 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EEL198

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Glutathione peroxidases (Gpxs) are ubiquitously expressed proteins which catalyze the reduction of hydrogen peroxides and organic hydroperoxides by glutathione. There are several isoforms which differ in their primary structure and localization. The classical cytosolic/mitochondrial GPx1 (cGPx) is a selenium-dependent enzyme, first of the GPx family to be discovered. GPx2, also known as gastrointestinal GPx (GI-GPx), is an intracellular enzyme expressed only at the epithelium of the gastrointestinal tract. Extracellular plasma GPx (pGPx or GPx3) is mainly expressed by the kidney from where it is released into the blood circulation. Phospholipid hydroperoxide GPx4 (PH-GPx) expressed in most tissues, can reduce many hydroperoxides including hydroperoxides integrated in membranes, hydroperoxy lipids in low density lipoprotein or thymine. All mammalian GPx family members, except for the recently described Cys containing GPx3 and epididymis-specific secretory GPx (eGPx or GPx5) isoforms, possess selenocysteine at the active site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P07203
Assay-Bereich 31.25 to 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 18.75 pg/mL
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Colorimetric
Immunassay-Kit-Format ELISA Microplate (Dismountable)
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 2876
Gensymbol GPX1
Interassay-VK <10
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Micro ELISA Plate (Dismountable), Reference Standard, Concentrated Biotinylated Detection Ab(100x), Concentrated HRP Conjugate (100x), Reference Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer(25x), Substrate Reagent, Stop Solution, Plate Sealer, Product Description, Certificate of Analysis
Marker oder Farbstoff Biotin
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma: 100 μL, Serum: 100 μL
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel GPX1
Prüfzeit 1 hr. 20 min.
Gesamte Assay-Zeit 3 hr. 30 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.