missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPR128 Partial ORF (NP_116176.1, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_116176.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84873
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130917
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084873-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16140917
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00084873-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: RIVIRIQRGKSTSSSSTPTEFCRNGGTWENGRCICTEEWKGLRCTIANFCENSTYMGFTFARIPVGRYGPSLQTCGKDTPNAGNPMAVRLCSLSLYGEIE
Spezifikation

Spezifikation

NP_116176.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ14454/FLJ16382/FLJ29035/MGC142011/MGC163260
GPR128
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84873
GPR128 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RIVIRIQRGKSTSSSSTPTEFCRNGGTWENGRCICTEEWKGLRCTIANFCENSTYMGFTFARIPVGRYGPSLQTCGKDTPNAGNPMAVRLCSLSLYGEIE
RUO
GPR128
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications