Beschreibung
GPD2 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Next Generation Sequencing. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout wird durch CRISPR/Cas9 erreicht; X = 32 bp Deletion, 31 bp Deletion, 4 bp Deletion; Frameshift: 100 %. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 x 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |