Learn More
Abnova™ Human GPC1 Partial ORF (NP_002072, 24 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125651
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human GPC1 Partial ORF (NP_002072, 24 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125651
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125651
Marke: Abnova™ H00002817Q01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Cell surface heparan sulfate proteoglycans are composed of a membrane-associated protein core substituted with a variable number of heparan sulfate chains. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family (GRIPS) contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol linkage. These proteins may play a role in the control of cell division and growth regulation. [provided by RefSeq]
Sequence: DPASKSRSCGEVRQIYGAKGFSLSDVPQAEISGEHLRICPQGYTCCTSEMEENLANRSHAELETALRDSSRVLQAMLATQLRSFDDHFQHLLNDSERTLQATFPGAFG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002072
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2817
Molekulargewicht 37.62kDa
Name GPC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen DPASKSRSCGEVRQIYGAKGFSLSDVPQAEISGEHLRICPQGYTCCTSEMEENLANRSHAELETALRDSSRVLQAMLATQLRSFDDHFQHLLNDSERTLQATFPGAFG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ38078/glypican
Gebräuchliche Bezeichnung GPC1
Gensymbol GPC1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GPC1 Partial ORF (NP_002072, 24 a.a. - 131 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >