missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Invitrogen™ Human GPATCH1 (aa 221-314) Control Fragment Recombinant Protein Artikelnummer.: 30182503
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Invitrogen™ Human GPATCH1 (aa 221-314) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30182503
100 μL, 100 Mikroliter
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30182503

Marke: Invitrogen™ RP98880

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60361 (PA5-60361. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9BRR8
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 55094
Name Human GPATCH1 (aa 221-314) Control Fragment
Menge 100 μL
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 1300003A17Rik; ECGP; evolutionarily conserved G patch domain containing; evolutionarily conserved G-patch domain containing; evolutionarily conserved G-patch domain-containing protein; G patch domain containing 1; G patch domain-containing protein 1; GPATC1; G-patch domain containing 1; Gpatch1
Gebräuchliche Bezeichnung GPATCH1
Gensymbol GPATCH1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz DVTPVDFTPKDNVHGLAYKGLDPHQALFGTSGEHFNLFSGGSERAGDLGEIGLNKGRKLGISGQAFGVGALEEEDDDIYATETLSKYDTVLKDE
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Human GPATCH1 (aa 221-314) Control Fragment Recombinant Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt