missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human GOSR1 Partial ORF (NP_004862.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130866

Abnova™ Human GOSR1 Partial ORF (NP_004862.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16130866
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16130866

Marke: Abnova™ H00009527Q01.10ug

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

This gene encodes a trafficking membrane protein which transports proteins among the endoplasmic reticulum and the Golgi and between Golgi compartments. This protein is considered an essential component of the Golgi SNAP receptor (SNARE) complex. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: AAGTSSYWEDLRKQARQLENELDLKLVSFSKLCTSYSHSSTRDGRRDRYSSDTTPLLNGSSQDRMFETMAIEIEQLLARLTGVNDKMAEYTNSAGVPSL

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_004862.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9527
Molekulargewicht 36.63kDa
Name GOSR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen AAGTSSYWEDLRKQARQLENELDLKLVSFSKLCTSYSHSSTRDGRRDRYSSDTTPLLNGSSQDRMFETMAIEIEQLLARLTGVNDKMAEYTNSAGVPSL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias GOLIM2/GOS-28/GOS28/GOS28/P28/GS28/P28
Gebräuchliche Bezeichnung GOSR1
Gensymbol GOSR1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human GOSR1 Partial ORF (NP_004862.1, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt