Learn More
Abnova™ Human GOLPH3L Full-length ORF (NP_060648.2, 1 a.a. - 285 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060648.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55204
Molekulargewicht 59.2kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131273
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055204-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121273
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055204-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is localized at the Golgi stack and may have a regulatory role in Golgi trafficking. [provided by RefSeq]
Sequence: MTTLTHRARRTEISKNSEKKMESEEDSNWEKSPDNEDSGDSKDIRLTLMEEVLLLGLKDKEGYTSFWNDCISSGLRGGILIELAMRGRIYLEPPTMRKKRLLDRKVLLKSDSPTGDVLLDETLKHIKATEPTETVQTWIELLTGETWNPFKLQYQLRNVRERIAKNLVEKGILTTEKQNFLLFDMTTHPVTNTTEKQRLVKKLQDSVLERWVNDPQRMDKRTLALLVLAHSSDVLENVFSSLTDDKYDVAMNRAKDLVELDPEVEGTKPSATEMIWAVLAAFNKS
Spezifikation
Spezifikation
NP_060648.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTTLTHRARRTEISKNSEKKMESEEDSNWEKSPDNEDSGDSKDIRLTLMEEVLLLGLKDKEGYTSFWNDCISSGLRGGILIELAMRGRIYLEPPTMRKKRLLDRKVLLKSDSPTGDVLLDETLKHIKATEPTETVQTWIELLTGETWNPFKLQYQLRNVRERIAKNLVEKGILTTEKQNFLLFDMTTHPVTNTTEKQRLVKKLQDSVLERWVNDPQRMDKRTLALLVLAHSSDVLENVFSSLTDDKYDVAMNRAKDLVELDPEVEGTKPSATEMIWAVLAAFNKS
RUO
GOLPH3L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55204
GOLPH3L (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10687/GPP34R
GOLPH3L
Recombinant
wheat germ expression system