Learn More
Human GMPR (GMPR1) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141155 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32141155 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2584361Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human GMPR (GMPR1) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: GMPR (GMPR1) knockout A549