Learn More
R&D Systems™ Human GM2/B4GALNT1 (NP_001469.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18781707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18781707 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18781707 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 CHF
    323.40 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen B4GALNT1
Zugriffsnummer NP_001469.1
Gen-ID (Entrez) 2583
Gen-Alias (N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramide, beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1, beta1,4GalNAc-T, beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1, beta1-4GalNAc-T, GALGT, GALGTEC 2.4.1.92, GalNAc-T, GALNACT, GD2 Synthase, GD2 synthase, GM2 synthase, GM2 Synthase, GM2/GD2 synthase, SIAT2, SPG26, UDP-Gal:betaGlcNAc beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase transferase 1, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:(N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramideN-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T)
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.