Learn More
Abnova™ Human GLYAT Partial ORF (NP_964011.1, 64 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16132236
Abnova™ Human GLYAT Partial ORF (NP_964011.1, 64 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16132236
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16132236
Marke: Abnova™ H00010249Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The glycine-N-acyltransferase protein conjugates glycine with acyl-CoA substrates in the mitochondria. The protein is thought to be important in the detoxification of endogenous and xenobiotic acyl-CoA's. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: DMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAAIKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPSGGKPKAI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_964011.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10249
Molekulargewicht 36.74kDa
Name GLYAT (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen DMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAAIKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPSGGKPKAI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ACGNAT/CAT/GAT
Gebräuchliche Bezeichnung GLYAT
Gensymbol GLYAT
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GLYAT Partial ORF (NP_964011.1, 64 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >