Learn More
Abnova™ Human GLYAT Partial ORF (NP_964011.1, 64 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_964011.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10249
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010249-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010249-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The glycine-N-acyltransferase protein conjugates glycine with acyl-CoA substrates in the mitochondria. The protein is thought to be important in the detoxification of endogenous and xenobiotic acyl-CoA's. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: DMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAAIKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPSGGKPKAI
Spezifikation
Spezifikation
NP_964011.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACGNAT/CAT/GAT
GLYAT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10249
GLYAT (Human) Recombinant Protein (Q01)
DMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAAIKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPSGGKPKAI
RUO
GLYAT