Learn More
Invitrogen™ Humanes GFR alpha-2, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15276469
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15276469
Marke: Invitrogen™ PEP0254
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
GFR alpha 2 synthetisches Peptid, PEP-0254, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem GFR alpha-2 überein. PEP-0254 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19874 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 2675
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O00451
Gebräuchliche Bezeichnung GFR-α-2, human
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol GFRA2
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS