missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human GDNF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17873753
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17873753

Marke: Gibco™ AF45010100UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

The functional human GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer consisting of two 15 kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, including Cys-101, which is used for inter-chain disulfide bridging, and others that are involved in the intramolecular ring formation known as the cysteine-knot configuration. The calculated molecular weight of Recombinant Human GDNF is 30.4 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

GDNF is a glycosylated, disulfide-bonded homodimer molecule. It was first discovered as a potent survival factor for midbrain dopaminergic neurons and was then shown to rescue these neurons in animal models of Parkinson's disease. GDNF is about 100 times more efficient survival factor for spinal motor neurons than the neurotrophins. GDNF is a neurotrophic factor that enhances survival and morphological differentiation of dopaminergic neurons and increases their high-affinity dopamine uptake.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P39905
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2668
Molekulargewicht 30.4 kDa
Name Human GDNF, Animal-Free
Menge 100 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/ μg
Gen-Alias AI385739; Astrocyte-derived trophic factor; ATF; ATF1; ATF2; Gdnf; glial cell derived neurotrophic factor; glial cell line derived neurotrophic factor; Glial cell line derived neutrophic factor; glial cell line-derived neurotrophic factor; gndf; HFB1-GDNF; hGDNF; H-GDNF; HSCR3; mGDNF; neurotrophic factor
Gebräuchliche Bezeichnung GDNF
Gensymbol GDNF
Biologische Aktivität Determined by a cell proliferation assay using SH-SY5Y cells. The expected ED50 for this effect is 1.0-10.0 ng/ml
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MSPDKQMAVL PRRERNRQAA AANPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCDAAETTY DKILKNLSRN RRLVSDKVGQ ACCRPIAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt