Learn More
Abnova™ Human GAN Partial ORF (NP_071324, 534 a.a. - 597 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This gene encodes a member of the cytoskeletal BTB/kelch (Broad-Complex, Tramtrack and Bric a brac) repeat family. The encoded protein plays a role in neurofilament architecture and is involved in mediating the ubiquitination and degradation of some proteins. Defects in this gene are a cause of giant axonal neuropathy (GAN). [provided by RefSeq]
Sequence: DLDTGTNYDYVREFKRSTGTWHHTKPLLPSDLRRTGCAALRIANCKLFRLQLQQGLFRIRVHSP
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_071324 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8139 |
Molekulargewicht | 32.78kDa |
Name | GAN (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | DLDTGTNYDYVREFKRSTGTWHHTKPLLPSDLRRTGCAALRIANCKLFRLQLQQGLFRIRVHSP |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human GAN Partial ORF (NP_071324, 534 a.a. - 597 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur