Learn More
Abnova™ Human GALNT14 Partial ORF (NP_078848.2, 494 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130027
Abnova™ Human GALNT14 Partial ORF (NP_078848.2, 494 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130027
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130027
Marke: Abnova™ H00079623Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
GALNT14 (EC 2.4.1.41) belongs to a large subfamily of glycosyltransferases residing in the Golgi apparatus. GALNT enzymes catalyze the first step in the O-glycosylation of mammalian proteins by transferring N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc) to peptide substrates.[supplied by OMIM]
Sequence: KNGDDRQQWTKTGSHIEHIASHLCLDTDMFGDGTENGKEIVVNPCESSLMSQHWDMVS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_078848.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79623
Molekulargewicht 32.12kDa
Name GALNT14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen KNGDDRQQWTKTGSHIEHIASHLCLDTDMFGDGTENGKEIVVNPCESSLMSQHWDMVS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ12691/FLJ13977/GALNT15/GalNac-T10/GalNac-T14
Gebräuchliche Bezeichnung GALNT14
Gensymbol GALNT14
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GALNT14 Partial ORF (NP_078848.2, 494 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >