Learn More
Abnova™ Human GALNT14 Partial ORF (NP_078848.2, 494 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_078848.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79623
Molekulargewicht 32.12kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079623-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079623-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
GALNT14 (EC 2.4.1.41) belongs to a large subfamily of glycosyltransferases residing in the Golgi apparatus. GALNT enzymes catalyze the first step in the O-glycosylation of mammalian proteins by transferring N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc) to peptide substrates.[supplied by OMIM]
Sequence: KNGDDRQQWTKTGSHIEHIASHLCLDTDMFGDGTENGKEIVVNPCESSLMSQHWDMVS
Spezifikation
Spezifikation
NP_078848.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.12kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ12691/FLJ13977/GALNT15/GalNac-T10/GalNac-T14
GALNT14
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79623
GALNT14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KNGDDRQQWTKTGSHIEHIASHLCLDTDMFGDGTENGKEIVVNPCESSLMSQHWDMVS
RUO
GALNT14