Learn More
Abnova™ Human GALNT13 Partial ORF (NP_443149.1, 47 a.a. - 151 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
The GALNT13 protein is a member of the UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAcT; EC 2.4.1.41) family, which initiate O-linked glycosylation of mucins (see MUC3A, MIM 158371) by the initial transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) with an alpha-linkage to a serine or threonine residue.[supplied by OMIM]
Sequence: RAVISRNQEGPGEMGKAVLIPKDDQEKMKELFKINQFNLMASDLIALNRSLPDVRLEGCKTKVYPDELPNTSVVIVFHNEAWSTLLRTVYSVINRSPHYLLSEVI
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_443149.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 114805 |
Molekulargewicht | 37.29kDa |
Name | GALNT13 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | RAVISRNQEGPGEMGKAVLIPKDDQEKMKELFKINQFNLMASDLIALNRSLPDVRLEGCKTKVYPDELPNTSVVIVFHNEAWSTLLRTVYSVINRSPHYLLSEVI |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human GALNT13 Partial ORF (NP_443149.1, 47 a.a. - 151 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur