Learn More
Abnova™ Human GALNT13 Partial ORF (NP_443149.1, 47 a.a. - 151 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_443149.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 114805
Molekulargewicht 37.29kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131427
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114805-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121427
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114805-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The GALNT13 protein is a member of the UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAcT; EC 2.4.1.41) family, which initiate O-linked glycosylation of mucins (see MUC3A, MIM 158371) by the initial transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) with an alpha-linkage to a serine or threonine residue.[supplied by OMIM]
Sequence: RAVISRNQEGPGEMGKAVLIPKDDQEKMKELFKINQFNLMASDLIALNRSLPDVRLEGCKTKVYPDELPNTSVVIVFHNEAWSTLLRTVYSVINRSPHYLLSEVI
Spezifikation
Spezifikation
NP_443149.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ16031/FLJ41157/GalNAc-T13/H_NH0187G20.1/KIAA1918/MGC119459/MGC119461/WUGSC:H_NH0187G20.1
GALNT13
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
114805
GALNT13 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RAVISRNQEGPGEMGKAVLIPKDDQEKMKELFKINQFNLMASDLIALNRSLPDVRLEGCKTKVYPDELPNTSVVIVFHNEAWSTLLRTVYSVINRSPHYLLSEVI
RUO
GALNT13