Learn More
Abnova™ Human GALK1 Partial ORF (NP_000145, 181 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128474
Abnova™ Human GALK1 Partial ORF (NP_000145, 181 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128474
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128474
Marke: Abnova™ H00002584Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Galactokinase is a major enzyme for the metabolism of galactose and its deficiency causes congenital cataracts during infancy and presenile cataracts in the adult population. [provided by RefSeq]
Sequence: PCGIMDQFISLMGQKGHALLIDCRSLETSLVPLSDPKLAVLITNSNVRHSLASSEYPVRRRQCEEVARALGKESLREVQLEELEAARDLVSKEGFRRAR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000145
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2584
Molekulargewicht 36.63kDa
Name GALK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen PCGIMDQFISLMGQKGHALLIDCRSLETSLVPLSDPKLAVLITNSNVRHSLASSEYPVRRRQCEEVARALGKESLREVQLEELEAARDLVSKEGFRRAR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias GALK/GK1
Gebräuchliche Bezeichnung GALK1
Gensymbol GALK1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human GALK1 Partial ORF (NP_000145, 181 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >