Learn More
Abnova™ Human FTSJ2 Partial ORF (NP_037525, 1 a.a. - 103 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037525
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29960
Molekulargewicht 37.07kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16126206
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029960-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136206
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029960-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the S-adenosylmethionine-binding protein family. It is a nucleolar protein and it may be involved in the processing and modification of rRNA. This gene has been suggested to be involved in cell cycle control and DNA repair. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGYLKLVCVSFQRQGFHTVGSRCKNRTGAEHLWLTRHLRDPFVKAAKVESYRCRSAFKLLEVNERHQILRPGLRVLDCGAAPGAWSQVAVQKVNAAGTDPSS
Spezifikation
Spezifikation
NP_037525
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686J14194/FJH1
FTSJ2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
29960
FTSJ2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAGYLKLVCVSFQRQGFHTVGSRCKNRTGAEHLWLTRHLRDPFVKAAKVESYRCRSAFKLLEVNERHQILRPGLRVLDCGAAPGAWSQVAVQKVNAAGTDPSS
RUO
FTSJ2