Learn More
Abnova™ Human FTSJ2 Partial ORF (NP_037525, 1 a.a. - 103 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136206
Abnova™ Human FTSJ2 Partial ORF (NP_037525, 1 a.a. - 103 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136206
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136206
Marke: Abnova™ H00029960Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a member of the S-adenosylmethionine-binding protein family. It is a nucleolar protein and it may be involved in the processing and modification of rRNA. This gene has been suggested to be involved in cell cycle control and DNA repair. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGYLKLVCVSFQRQGFHTVGSRCKNRTGAEHLWLTRHLRDPFVKAAKVESYRCRSAFKLLEVNERHQILRPGLRVLDCGAAPGAWSQVAVQKVNAAGTDPSS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037525
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29960
Molekulargewicht 37.07kDa
Name FTSJ2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MAGYLKLVCVSFQRQGFHTVGSRCKNRTGAEHLWLTRHLRDPFVKAAKVESYRCRSAFKLLEVNERHQILRPGLRVLDCGAAPGAWSQVAVQKVNAAGTDPSS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686J14194/FJH1
Gebräuchliche Bezeichnung FTSJ2
Gensymbol FTSJ2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FTSJ2 Partial ORF (NP_037525, 1 a.a. - 103 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >