Learn More
R&D Systems™ Human Fructosamine-3-kinase (NP_071441.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18722337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18722337 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18722337 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 CHF
    323.40 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen FN3K
Zugriffsnummer NP_071441.1
Gen-ID (Entrez) 64122
Gen-Alias EC 2.7.1.-, FN3K, fructosamine 3 kinase, fructosamine-3-kinase
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg