missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human FPR3 Partial ORF (NP_002021.3, 254 a.a. - 353 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128314
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ Human FPR3 Partial ORF (NP_002021.3, 254 a.a. - 353 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16128314
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16128314

Marke: Abnova™ H00002359Q01.25ug

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: WFPYELIGILMAVWLKEMLLNGKYKIILVLINPTSSLAFFNSCLNPILYVFMGRNFQERLIRSLPTSLERALTEVPDSAQTSNTDTTSASPPEETELQAM

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002021.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2359
Molekulargewicht 36.63kDa
Name FPR3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 25 ug
Immunogen WFPYELIGILMAVWLKEMLLNGKYKIILVLINPTSSLAFFNSCLNPILYVFMGRNFQERLIRSLPTSLERALTEVPDSAQTSNTDTTSASPPEETELQAM
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FML2_HUMAN/FMLPY/FPRH1/FPRH2/FPRL2/RMLP-R-I
Gebräuchliche Bezeichnung FPR3
Gensymbol FPR3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human FPR3 Partial ORF (NP_002021.3, 254 a.a. - 353 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt