Learn More
Abnova™ Human FOXP4 Partial ORF (NP_001012426.1, 586 a.a. - 679 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151507
Abnova™ Human FOXP4 Partial ORF (NP_001012426.1, 586 a.a. - 679 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151507
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151507
Marke: Abnova™ H00116113Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene belongs to subfamily P of the forkhead box (FOX) transcription factor family. Forkhead box transcription factors play important roles in the regulation of tissue- and cell type-specific gene transcription during both development and adulthood. Many members of the forkhead box gene family, including members of subfamily P, have roles in mammalian oncogenesis. This gene may play a role in the development of tumors of the kidney and larynx. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants, some encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: LNSPGMLNPGSASSLLPLSHDDVGAPVEPLPSNGSSSPPRLSPPQYSHQVQVKEEPAEAEEDRQPGPPLGAPNPSASGPPEDRDLEEELPGEEL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001012426.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116113
Molekulargewicht 36.08kDa
Name FOXP4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen LNSPGMLNPGSASSLLPLSHDDVGAPVEPLPSNGSSSPPRLSPPQYSHQVQVKEEPAEAEEDRQPGPPLGAPNPSASGPPEDRDLEEELPGEEL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ40908/FLJ44184/hFKHLA
Gebräuchliche Bezeichnung FOXP4
Gensymbol FOXP4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FOXP4 Partial ORF (NP_001012426.1, 586 a.a. - 679 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >