Learn More
Abnova™ Human FOXP4 Partial ORF (NP_001012426.1, 586 a.a. - 679 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001012426.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116113
Molekulargewicht 36.08kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161507
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116113-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151507
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116113-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to subfamily P of the forkhead box (FOX) transcription factor family. Forkhead box transcription factors play important roles in the regulation of tissue- and cell type-specific gene transcription during both development and adulthood. Many members of the forkhead box gene family, including members of subfamily P, have roles in mammalian oncogenesis. This gene may play a role in the development of tumors of the kidney and larynx. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants, some encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: LNSPGMLNPGSASSLLPLSHDDVGAPVEPLPSNGSSSPPRLSPPQYSHQVQVKEEPAEAEEDRQPGPPLGAPNPSASGPPEDRDLEEELPGEEL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001012426.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.08kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ40908/FLJ44184/hFKHLA
FOXP4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
116113
FOXP4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LNSPGMLNPGSASSLLPLSHDDVGAPVEPLPSNGSSSPPRLSPPQYSHQVQVKEEPAEAEEDRQPGPPLGAPNPSASGPPEDRDLEEELPGEEL
RUO
FOXP4