Learn More
Abnova™ Human FOXF2 Partial ORF (NP_001443.1, 346 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128184
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human FOXF2 Partial ORF (NP_001443.1, 346 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128184
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128184
Marke: Abnova™ H00002295Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
FOXF2 encodes forkhead box F2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster transcription factor forkhead. FOXF2 is expressed in lung and placenta, and has been shown to transcriptionally activate several lung-specific genes. [provided by RefSeq]
Sequence: SPYLKQPPALTPSSNPAASAGLHSSMSSYSLEQSYLHQNAREDLSVGLPRYQHHSTPVCDRKDFVLNFNGISSFHPSASGSYYHHHHQSVCQDIKPCV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001443.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2295
Molekulargewicht 36.52kDa
Name FOXF2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 µg
Immunogen SPYLKQPPALTPSSNPAASAGLHSSMSSYSLEQSYLHQNAREDLSVGLPRYQHHSTPVCDRKDFVLNFNGISSFHPSASGSYYHHHHQSVCQDIKPCV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FKHL6/FREAC2
Gebräuchliche Bezeichnung FOXF2
Gensymbol FOXF2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FOXF2 Partial ORF (NP_001443.1, 346 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >