Learn More
Abnova™ Human FOXA3 Partial ORF (NP_004488.2, 266 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129444
Abnova™ Human FOXA3 Partial ORF (NP_004488.2, 266 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129444
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129444
Marke: Abnova™ H00003171Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the forkhead class of DNA-binding proteins. These hepatocyte nuclear factors are transcriptional activators for liver-specific transcripts such as albumin and transthyretin, and they also interact with chromatin. Similar family members in mice have roles in the regulation of metabolism and in the differentiation of the pancreas and liver. The crystal structure of a similar protein in rat has been resolved. [provided by RefSeq]
Sequence: EDVGALDCGSPASSTPYFTGLELPGELKLDAPYNFNHPFSINNLMSEQTPAPPKLDVGFGGYGAEGGEPGVYYQGLYSRSLLNAS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004488.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3171
Molekulargewicht 35.09kDa
Name FOXA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen EDVGALDCGSPASSTPYFTGLELPGELKLDAPYNFNHPFSINNLMSEQTPAPPKLDVGFGGYGAEGGEPGVYYQGLYSRSLLNAS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FKHH3/HNF3G/MGC10179/TCF3G
Gebräuchliche Bezeichnung FOXA3
Gensymbol FOXA3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FOXA3 Partial ORF (NP_004488.2, 266 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >