Learn More
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143116 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143116 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2632031Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FOCAD (Focadhesin) knockout HeLa