Learn More
Abnova™ Human FNDC1 Partial ORF (XP_027658.3, 86 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130807
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: VPSRLPPRSAATVSPVAGTHPWPQYTTRAPPGHFSTTPMLSLRQRMMHARFRNPLSRQPARPSYRQGYNGRPNVEGKVLPGSNGKPNGQRIINGPQGTK
Spezifikation
Zugriffsnummer XP_027658.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84624
Molekulargewicht 36.63kDa
Name FNDC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen VPSRLPPRSAATVSPVAGTHPWPQYTTRAPPGHFSTTPMLSLRQRMMHARFRNPLSRQPARPSYRQGYNGRPNVEGKVLPGSNGKPNGQRIINGPQGTK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AGS8/FNDC2/KIAA1866/MEL4B3/bA243O10.1/dJ322A24.1
Gebräuchliche Bezeichnung FNDC1
Gensymbol FNDC1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FNDC1 Partial ORF (XP_027658.3, 86 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >