Learn More
Invitrogen™ Humanes FLT3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
FLT3 Synthetisches Peptid, PEP-1490, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem FLT3 überein. PEP-1490 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34448 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 2322 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P36888 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human FLT3 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |