missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Human Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein, PeproTech® Artikelnummer.: 17811013
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Gibco™ Human Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17811013
1 mg, 1 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17811013

Marke: Gibco™ 300191MG

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human Flt3-Ligand is a soluble 17.6 kDa protein consisting of 155 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

FLT3LG (Fms Related Tyrosine Kinase 3 Ligand) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FLT3LG include Aplastic Anemia and Brain Cancer. Among its related pathways are Hematopoietic Stem Cell Differentiation Pathways and Lineage-specific Markers and Ras signaling pathway. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include protein homodimerization activity and cytokine activity. Dendritic cells (DCs) provide the key link between innate and adaptive immunity by recognizing pathogens and priming pathogen-specific immune responses. FLT3LG controls the development of DCs and is particularly important for plasmacytoid DCs and CD8-positive classical DCs and their CD103-positive tissue counterparts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P49771
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2323
Molekulargewicht 17.6 kDa
Name Human Flt-3 Ligand (FLT3L)
Menge 1 mg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias FL; Flt 3 ligand; Flt3; Flt3 L; Flt3 ligand; Flt3l; Flt3lg; fms related receptor tyrosine kinase 3 ligand; fms related tyrosine kinase 3 ligand; FMS-like tyrosine kinase 3 ligand; fms-related tyrosine kinase 3; fms-related tyrosine kinase 3 ligand; H-FLT-3-L; Ly72L; M-FLT-3-L; NEWGENE_2322792; SL cytokine
Gebräuchliche Bezeichnung FLT3LG
Gensymbol FLT3LG
Biologische Aktivität The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human AML5 cells is ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVASNLQD EELCGGLWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQPP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPWSPRPLEA TAPTA
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Gibco™ Human Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein, PeproTech® >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt